3,4-Dimethoxyphenylboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
369390010 369390050 369390250
ACRO369390010EA 32.2 CHF
ACRO369390010 ACRO369390050 ACRO369390250
3,4-Dimethoxyphenylboronsäure 97%
3,4-Dimethoxyphenylboronsäure
Formel: C₈H₁₁BO₄
Melting Pt: 238…240 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01074574
CAS-Nummer: 122775-35-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Powder or granules and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %