4-Methoxyphenylboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Methoxybenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-methoxyphenyl)borane, (4-Methoxyphenyl)metaboric acid
309480010 309480050 309480250
ACRO309480010EA 51.1 CHF
ACRO309480010 ACRO309480050 ACRO309480250
4-Methoxyphenylboronsäure 97%
4-Methoxyphenylboronsäure
Formel: C₇H₉BO₃
MW: 151,96 g/mol
Melting Pt: 208…210 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039139
CAS-Nummer: 5720-07-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %