3-Nitrophenylboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(3-Nitrophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-nitrophenyl)borane, 3-Nitrobenzeneboronic acid
344700010
344700050
ACRO344700010EA
34.9
CHF
ACRO344700010
ACRO344700050
3-Nitrophenylboronsäure 97%
3-Nitrophenylboronsäure
Formel:
C₆H₆BNO₄ MW: 166,93 g/mol Melting Pt: 289…291 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00007193 CAS-Nummer: 13331-27-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light yellow to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |