5-Amino-2,2-difluor-1,3-benzodioxol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-5-amine, 3,4-(Difluoromethylenedioxy)aniline
B24336.03 B24336.06
B24336.03EA 77.6 CHF
B24336.03 B24336.06
5-Amino-2,2-difluor-1,3-benzodioxol ≥97%
5-Amino-2,2-difluor-1,3-benzodioxol
Purity: 97+% CAS No.: 1544-85-0 Molecular Formula: C7H5F2NO2 Formula Weight: 173.12 Refractive Index: 1.4990 Odour: Recognizable Boiling Point: 95-97°/12mm Beilstein Reference: 1343593 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00190144
Formel: C₇H₅F₂NO₂
MW: 173.12 g/mol
Siedepunkt: 95…97 °C (12 mmHg)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00190144
CAS-Nummer: 1544-85-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III