6-Brompiperonal ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Bromobenzo[d][1,3]dioxole-5-carbaldehyde
A17510.06 A17510.14 A17510.22
A17510.06EA 115 CHF
A17510.06 A17510.14 A17510.22
6-Brompiperonal ≥98%
6-Brompiperonal
Purity: 98% CAS No.: 15930-53-7 Molecular Formula: C8H5BrO3 Formula Weight: 229.03 Melting Point: 127-130° MDL No.: MFCD00022952
Formel: C₈H₅BrO₃
Melting Pt: 127…130 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00022952
CAS-Nummer: 15930-53-7