1,4-Naphthochinon
Lieferant: Molekula
|
Gefahr
|
Synonyms:
Benzo(e)cyclohex-2-en-1,4-dion
MOLE25038144-500GEA
0
CHF
MOLE25038144-500G
1,4-Naphthochinon
1,4-Naphthochinon
Formel:
C₁₀H₆O₂ MW: 158,16 g/mol Siedepunkt: 298 °C (1013 hPa) Melting Pt: 124 °C Dichte: 1,422 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 141 °C |
MDL Number:
MFCD00001676 CAS-Nummer: 130-15-4 EINECS: 204-977-6 UN: 2811 ADR: 6.1,I Merck Index: 12,06482 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...