1,4-Naphthochinon
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Gefahr
Synonyms: Benzo(e)cyclohex-2-en-1,4-dion
EHERC15425000EA 68.9 CHF
EHERC15425000
1,4-Naphthochinon
1,4-Naphthochinon
Formel: C₁₀H₆O₂
MW: 158,16 g/mol
Siedepunkt: 298 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 124 °C
Dichte: 1,422 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 141 °C
MDL Number: MFCD00001676
CAS-Nummer: 130-15-4
EINECS: 204-977-6
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,06482