2-Methylindolin 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
275880050 275881000
ACRO275880050EA 29.7 CHF
ACRO275880050 ACRO275881000
2-Methylindolin 99+%
2-Methylindolin
Formel: C₉H₁₁N
Siedepunkt: 227 °C (1013mbar)
Melting Pt: –51 °C
Dichte: 1.02 g/cm³
Flash-Pt: 103 °C
MDL Number: MFCD00005706
CAS-Nummer: 6872-06-6
EINECS: 229-971-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5680 to 1.5700 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥99.0 %