1-Methylisatin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Methylindoline-2,3-dione, 1-Methyl-2,3-dihydroindole-2,3-dione, N-Methylindoline-2,3-dione, N-Methylisatin, 1-Methyl-1H-indole-2,3-dione, N-Methyl-1H-indole-2,3-dione, N-Methyl-2,3-dihydroindole-2,3-dione
179350010 179350100
ACRO179350010EA 34.1 CHF
ACRO179350010 ACRO179350100
1-Methylisatin 98%
1-Methylisatin
Formel: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Melting Pt: 129…133 °C
Dichte: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005812
CAS-Nummer: 2058-74-4
EINECS: 218-164-9
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 133 °C
GC ≥97.5 %