5-Fluorisatin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Fluoroindoline-2,3-dione, 5-Fluoro-1H-indole-2,3-dione
367700050 367700250
ACRO367700050EA 75.5 CHF
ACRO367700050 ACRO367700250
5-Fluorisatin 98%
5-Fluorisatin
Formel: C₈H₄FNO₂
MW: 165,12 g/mol
Melting Pt: 224…228 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00022795
CAS-Nummer: 443-69-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 224 to 230 °C
HPLC ≥97.5 %