2-Methylbenzimidazol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Methyl-1H-benzo[d]imidazole, 2-Methyl-1H-benzimidazole
A17290.0B A17290.18 A17290.30
A17290.0BEA 999 CHF
A17290.0B A17290.18 A17290.30
2-Methylbenzimidazol ≥98%
2-Methylbenzimidazol
Purity: 98% CAS No.: 615-15-6 Molecular Formula: C8H8N2 Formula Weight: 132.17 Melting Point: 174-178° Beilstein Reference: 112264
Formel: C₈H₈N₂
MW: 132,16 g/mol
Siedepunkt: 339 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 174…178 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005598
CAS-Nummer: 615-15-6
EINECS: 210-411-9