4-Methylmorpholin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: NMM, N-Methylmorpholine
127151000 127155000 127150025 127150000
ACRO127151000EA 29.4 CHF
ACRO127151000 ACRO127155000 ACRO127150025 127150000.
4-Methylmorpholin 99%
4-Methylmorpholin
Formel: C₅H₁₁NO
MW: 101.15 g/mol
Siedepunkt: 115…116 °C (750 mmHg)
Melting Pt: –65 °C
Dichte: 0.92 g/cm³
Flash-Pt: 14 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006175
CAS-Nummer: 109-02-4
EINECS: 203-640-0
UN: 2535
ADR: 3 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4339 to 1.4359 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA