Morpholin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.06127.0100
8.06127.0500
8.06127.1000
8.06127.2500
8.06127.9025
8.06127.9010
8.06127.0100EA
24.1
CHF
8.06127.0100
8.06127.0500
8.06127.1000
8.06127.2500
8.06127.9025
8.06127.9010
Morpholin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Morpholin
Formel:
C₄H₉NO MW: 87.12 g/mol Siedepunkt: 128,9 Melting Pt: –5 °C Dichte: 1 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 38 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005972 CAS-Nummer: 110-91-8 EINECS: 203-815-1 UN: 2054 ADR: 8 (3) I Merck Index: 12,06362 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Molar Mass | 87.12 g/mol |
Boiling Point | 128 - 130 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 10 hPa (20 °C) |
Flash Point | 32 °C |
Density | 1.00 g/cm3 (20 °C) |
pH | 10.6 (5 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 275 °C |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |