Morpholin
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Gefahr
EHERC15330000EA 155 CHF
EHERC15330000
Morpholin
Morpholin
Formel: C₄H₉NO
MW: 87,12 g/mol
Siedepunkt: 128,9 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –5 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 38 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005972
CAS-Nummer: 110-91-8
EINECS: 203-815-1
UN: 2054
ADR: 8,I
Merck Index: 12,06362
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/82/95/2298295.jpg