Morpholin ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
A10355.36EA
57.2
CHF
A10355.36
A10355.22
A10355.0E
Morpholin ≥99%
Morpholin
Formel:
C₄H₉NO MW: 87,12 g/mol Siedepunkt: 129 °C Melting Pt: –5 °C Dichte: 1,007 Flash-Pt: 35 °C (95 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005972 CAS-Nummer: 110-91-8 EINECS: 203-815-1 UN: 2054 ADR: 8,I Merck Index: 12,06362 |