Cycloheximid
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyms: 4-[(2R)-2-[(1S,3S,5S)-3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl]-2-hydroxyethyl]piperidin-2,6-dionCHXActidionNaramycin A
MOLEM11784988EA 0 CHF
MOLEM11784988
Cycloheximid
Cycloheximid
Formel: C₁₅H₂₃NO₄
MW: 281,35 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082346
CAS-Nummer: 66-81-9
EINECS: 200-636-0
UN: 2811
ADR: 6.1,I
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/03/2298903.jpg