4-Methylpiperidin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
127511000 127515000 127510025
ACRO127511000EA 37.7 CHF
ACRO127511000 ACRO127515000 ACRO127510025
4-Methylpiperidin 99%
4-Methylpiperidin
Formel: C₆H₁₃N
Siedepunkt: 122 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 4…5 °C
Dichte: 0.84 g/cm³
Flash-Pt: 13 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006005
CAS-Nummer: 626-58-4
EINECS: 210-954-1
UN: 3286
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4480 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %