1-Methylpiperidin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L03398.09 L03398.22 L03398.36
L03398.09EA 48.5 CHF
L03398.09 L03398.22 L03398.36
1-Methylpiperidin ≥99%
1-Methylpiperidin
Purity: 99% CAS No.: 626-67-5 Molecular Formula: C6H13N Formula Weight: 99.18 Flash Point: 3°(37°F) Refractive Index: 1.4378 Odour: Amine-like pH: 12 Melting Point: -50° Boiling Point: 105-107° Beilstein Reference: 1073 UN No.: 2399 MDL No.: MFCD00006491
Formel: C₆H₁₃N
Siedepunkt: 105…107 °C
Melting Pt: –50 °C
Dichte: 0,816
Flash-Pt: 3 °C (37 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006491
CAS-Nummer: 626-67-5
EINECS: 210-959-9
UN: 2399
ADR: 3,II