1-Ethylpiperidin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
118885000 118880025 118880100
ACRO118885000EA 86.7 CHF
ACRO118885000 ACRO118880025 ACRO118880100
1-Ethylpiperidin 99%
1-Ethylpiperidin
Formel: C₇H₁₅N
Siedepunkt: 129…131 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –20 °C
Dichte: 0.824 g/cm³
Flash-Pt: 17 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006507
CAS-Nummer: 766-09-6
EINECS: 212-161-6
UN: 2386
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %