N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP)
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: 1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
4306.1 4306.2 4306.5
ROTH4306.1EA 35.9 CHF
ROTH4306.1 ROTH4306.2 ROTH4306.5
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP)
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP)
Formel: C₅H₉NO
MW: 99.13 g/mol
Siedepunkt: 202
Melting Pt: –24 °C
Dichte: 1.033 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 91
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003193
CAS-Nummer: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM