N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) 99+% für die Spektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
222080025 222085000
ACRO222080025EA 277 CHF
ACRO222080025 ACRO222085000
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) 99+% für die Spektroskopie
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP)
Formel: C₅H₉NO
Siedepunkt: 202 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –24 °C
Dichte: 1.03 g/cm³
Flash-Pt: 91 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003193
CAS-Nummer: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
UV at 450 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA