Perhydroazepin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Hexamethyleneimine
B24007.AE
B24007.AP
B24007.AEEA
50.2
CHF
B24007.AE
B24007.AP
Perhydroazepin ≥98%
Perhydroazepin
Purity: 98+%
CAS No.: 111-49-9
Molecular Formula: C6H13N
Formula Weight: 99.18
Flash Point: 22°(71°F)
Refractive Index: 1.4660
Odour: Ammonia-like
Melting Point: -37°
Boiling Point: 138-139°
Beilstein Reference: 1084
UN No.: 2493
MDL No.: MFCD00006934
Formel:
C₆H₁₃N Siedepunkt: 138…139 °C Melting Pt: –37 °C Dichte: 0.880 Flash-Pt: 22 °C (71 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006934 CAS-Nummer: 111-49-9 EINECS: 203-875-9 UN: 2493 ADR: 3,II |