Perhydroazepin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
120590050 120595000 120590250
ACRO120590050EA 20.6 CHF
ACRO120590050 ACRO120595000 ACRO120590250
Perhydroazepin 99%
Perhydroazepin
Formel: C₆H₁₃N
Siedepunkt: 138 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –37 °C
Dichte: 0,88 g/cm³
Flash-Pt: 18 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006934
CAS-Nummer: 111-49-9
EINECS: 203-875-9
UN: 2493
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %