N-Hydroxysuccinimid
Lieferant: Molekula
Synonyms:
1-Hydroxy-1,4-butandisäureimid
, 1-Hydroxy-2,5-pyrrolidindion
, 1-Hydroxybernsteinsäureimid
, NHS
, HOSu
, N-Hydroxy-1,4-butandisäureimid
, N-Hydroxybernsteinsäureimid
, 1-Hydroxyazacyclopentan-2,5-dion
MOLEM24112630EA
0
CHF
MOLEM24112630
N-Hydroxysuccinimid
N-Hydroxysuccinimid
Formel:
C₄H₅NO₃ MW: 115,09 g/mol Siedepunkt: 363 °C (1013 hPa) Melting Pt: 93…95 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00005516 CAS-Nummer: 6066-82-6 EINECS: 228-001-3 |