N-Hydroxysuccinimid
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
Synonyms: 1-Hydroxypyrrolidine-2,5-dione, NHS, HOSu
4025878.0100 4025878.0500
BACE4025878.0100EA 0 CHF
BACE4025878.0100 BACE4025878.0500
N-Hydroxysuccinimid
N-Hydroxysuccinimid
Formel: C₄H₅NO₃
Siedepunkt: 363 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 93…95 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005516
CAS-Nummer: 6066-82-6
EINECS: 228-001-3