N-Hydroxysuccinimid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Hydroxy-1,4-butandisäureimid1-Hydroxy-2,5-pyrrolidindion1-HydroxybernsteinsäureimidNHSHOSuN-Hydroxy-1,4-butandisäureimidN-Hydroxybernsteinsäureimid1-Hydroxyazacyclopentan-2,5-dion
A10312.36EA 681 CHF
A10312.36 A10312.14 A10312.22
N-Hydroxysuccinimid ≥98%
N-Hydroxysuccinimid
Formel: C₄H₅NO₃
MW: 115,09 g/mol
Siedepunkt: 363 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 94…99 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005516
CAS-Nummer: 6066-82-6
EINECS: 228-001-3