9,10-Dichloranthracen ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A12823.06 A12823.14
A12823.06EA 102 CHF
A12823.06 A12823.14
9,10-Dichloranthracen ≥97%
9,10-Dichloroanthracene
Purity: 97% CAS No.: 605-48-1 Molecular Formula: C14H8Cl2 Formula Weight: 247.12 Melting Point: 210-215° Beilstein Reference: 1912108
Formel: C₁₄H₈Cl₂
Siedepunkt: 366 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 210…215 °C
Dichte: 1.525 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001246
CAS-Nummer: 605-48-1
EINECS: 210-087-9