3-Ethyl-1-pentin-3-ol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Ethylpent-1-yn-3-ol, 3-Ethyl-3-hydroxy-1-pentyne
L06335.06 L06335.14
L06335.06EA 134 CHF
L06335.06 L06335.14
3-Ethyl-1-pentin-3-ol ≥98%
3-Ethyl-1-pentin-3-ol
Purity: 98% CAS No.: 6285-06-9 Molecular Formula: C7H12O Formula Weight: 112.17 Flash Point: 38°(100°F) Refractive Index: 1.4380 Boiling Point: 138-140° Beilstein Reference: 1740944 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00014392
Formel: C₇H₁₂O
MW: 112,17 g/mol
Siedepunkt: 138…140 °C
Dichte: 0.873
Flash-Pt: 38 °C (100 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014392
CAS-Nummer: 6285-06-9
EINECS: 228-512-1
UN: 1987
ADR: 3,III