3-Chlor-3-methyl-1-butin 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
378010010 378010050 378010250
ACRO378010010EA 33.9 CHF
ACRO378010010 ACRO378010050 ACRO378010250
3-Chlor-3-methyl-1-butin 96%
3-Chlor-3-methyl-1-butin
Formel: C₅H₇Cl
Flash-Pt: 4 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00190221
CAS-Nummer: 1111-97-3
EINECS: 214-188-9
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to straw yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %