3-Pentin-1-ol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Pent-3-yn-1-ol
197330050 197330250 197330010 197331000
ACRO197330050EA 104 CHF
ACRO197330050 ACRO197330250 ACRO197330010 ACRO197331000
3-Pentin-1-ol 99%
3-Pentin-1-ol
Formel: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Siedepunkt: 154…157 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.91 g/cm³
Flash-Pt: 54 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002956
CAS-Nummer: 10229-10-4
EINECS: 233-550-7
UN: 1987
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %