2-Pentin-1-ol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A12999.03
A12999.06
A12999.14
A12999.03EA
42.9
CHF
A12999.03
A12999.06
A12999.14
2-Pentin-1-ol ≥98%
2-Pentin-1-ol
Purity: 98%
CAS No.: 6261-22-9
Molecular Formula: C5H8O
Formula Weight: 84.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4520
Odour: Recognizable
Boiling Point: 154°
Beilstein Reference: 1734007
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00040915
Formel:
C₅H₈O MW: 84,12 g/mol Siedepunkt: 154 °C Melting Pt: –0.2 °C Dichte: 0.910 Flash-Pt: 58 °C (136 °F) Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00040915 CAS-Nummer: 6261-22-9 EINECS: 228-411-2 UN: 1987 ADR: 3,III |