5-Hexinsäure 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
B25132.03 B25132.06 B25132.14
B25132.03EA 76.9 CHF
B25132.03 B25132.06 B25132.14
5-Hexinsäure 96%
5-Hexinsäure
Purity: 97% CAS No.: 53293-00-8 Molecular Formula: HC≡C(CH2)3CO2H Formula Weight: 112.13 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4495 Boiling Point: 73-74°/0.2mm Beilstein Reference: 1743192 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00066346
Formel: C₆H₈O₂
MW: 112.13 g/mol
Siedepunkt: 73…74 °C (0.2 mmHg)
Melting Pt: 41
Dichte: 0.990
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066346
CAS-Nummer: 53293-00-8
UN: 3265