5-Hexinsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
383700010
383700050
383700250
ACRO383700010EA
45.8
CHF
ACRO383700010
ACRO383700050
ACRO383700250
5-Hexinsäure 97%
5-Hexinsäure
Formel:
C₆H₈O₂ Siedepunkt: 221 °C (1013 hPa) Melting Pt: 41 °C Dichte: 1.016 g/cm³ Flash-Pt: 110 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00066346 CAS-Nummer: 53293-00-8 UN: 2922 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4480 to 1.4500 (20°C, 589 nm) |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |