4-Fluorzimtsäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: (2E)-3-(4-fluorophenyl)prop-2-enoic acid, p-Fluorocinnamic acid, 3-4-fluorophenyl acrylic acid, trans-4-Fluorocinnamic acid
207110050 207110250
ACRO207110050EA 44.2 CHF
ACRO207110050 ACRO207110250
4-Fluorzimtsäure 99%
4-Fluorzimtsäure
Formel: C₉H₇FO₂
MW: 166,15 g/mol
Melting Pt: 207…210 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004395
CAS-Nummer: 459-32-5
EINECS: 207-288-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 207 to 210 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %