Kaffeesäure
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: 3,4-Dihydroxycinnamic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)acrylic acid
5869.1 5869.2
ROTH5869.1EA 53.9 CHF
ROTH5869.1 ROTH5869.2
Kaffeesäure
Kaffeesäure
Formel: C₉H₈O₄
Siedepunkt: 366 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 234…237 °C
MDL Number: MFCD00004392
CAS-Nummer: 331-39-5
EINECS: 206-361-2
Merck Index: 12,01673