4-Hydroxyzimtsäure ≥98% zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyms:
p-Coumaric acid, p-Cumaric acid, 3-(4-Hydroxyphenyl)acrylic acid, p-Hydroxy-Cinnamic Acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00237.0010
8.00237.0050
8.00237.0010EA
49.8
CHF
8.00237.0010
8.00237.0050
4-Hydroxyzimtsäure ≥98% zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxyzimtsäure
Formel:
C₉H₈O₃ MW: 164.16 g/mol |
MDL Number:
MFCD00004399 CAS-Nummer: 7400-08-0 EINECS: 231-000-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) slightly soluble |
Melting Point | 215 - 220 °C |
Molar Mass | 164.16 g/mol |