4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulasäure)
Lieferant: Roth Carl
9936.1 9936.2
ROTH9936.1EA 53.9 CHF
ROTH9936.1 ROTH9936.2
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulasäure)
Formel: C₁₀H₁₀O₄
MDL Number: MFCD00004400
CAS-Nummer: 1135-24-6
EINECS: 208-679-7