4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulasäure) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyms: 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid, NSC 2821, NSC 674320, NSC 51986, Coniferic acid, Ferulic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22070.0025 8.22070.0100
8.22070.0025EA 64.3 CHF
8.22070.0025 8.22070.0100
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulasäure) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulasäure)
Formel: C₁₀H₁₀O₄
MDL Number: MFCD00004400
CAS-Nummer: 537-98-4
EINECS: 208-679-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 169 - 172 °C
Molar Mass 194.19 g/mol
Synonyms Ferulic acid
Hill Formula C10H10O4
Chemical Formula 4-(OH)-3-(OCH3)C6H3CH=CHCOOH