trans-Zimtsäure 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Cinnamic acid (only trans), (2E)-2-Phenyl-2-propenoic acid, trans-Cinnamic acid
158570050 158571000 158575000 158570025
ACRO158570050EA 27.3 CHF
ACRO158570050 ACRO158571000 ACRO158575000 ACRO158570025
trans-Zimtsäure 98+%
trans-Zimtsäure
Formel: C₉H₈O₂
MW: 148,16 g/mol
Siedepunkt: 300 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 131…136 °C
Dichte: 1.248 g/cm³
Flash-Pt: >100 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004369
CAS-Nummer: 140-10-3
EINECS: 205-398-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 136 °C
Titration with NaOH ≥98.0 %
Elemental Analysis 6.66 to 7 % (N)