3-Methyl-3-buten-1-ol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Methylbut-3-en-1-ol, 2-Methyl-1-buten-4-ol
B23398.AC B23398.AE
B23398.ACEA 46.2 CHF
B23398.AC B23398.AE
3-Methyl-3-buten-1-ol ≥97%
3-Methyl-3-buten-1-ol
Purity: 97% CAS No.: 763-32-6 Molecular Formula: CH2=C(CH3)CH2CH2OH Formula Weight: 86.13 Flash Point: 36°(97°F) Refractive Index: 1.4330 Boiling Point: 130-133° Beilstein Reference: 1071239 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00002933
Formel: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Siedepunkt: 130…133 °C
Melting Pt: –82 °C
Dichte: 0.850
Flash-Pt: 36 °C (97 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002933
CAS-Nummer: 763-32-6
EINECS: 212-110-8
UN: 1987
ADR: 3,III