Allylalkohol 99%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3-Hydroxypropene, 2-Propen-1-ol
102860010 102862500 102860025
ACRO102860010EA 80.1 CHF
ACRO102860010 ACRO102862500 ACRO102860025
Allylalkohol 99%, reinst
Allylalkohol
Formel: C₃H₆O
MW: 58,08 g/mol
Siedepunkt: 96…98 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –129 °C
Dichte: 0.85 g/cm³
Flash-Pt: 21 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002920
CAS-Nummer: 107-18-6
EINECS: 203-470-7
UN: 1098
ADR: 6.1,
Merck Index: 13,00283
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4115 to 1.4145 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Acidity (CH3COOH) ≤0.02 %