Allylisothiocyanat ≥94% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Stabilized
Purity: 94%
CAS No.: 57-06-7
Molecular Formula: CH2=CHCH2NCS
Formula Weight: 99.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 46°(114°F)
Refractive Index: 1.5300
Odour: Pungent
Melting Point: -80°
Boiling Point: 149-151°
Beilstein Reference: 773748
Merck Reference: 14,295
UN No.: 1545
MDL No.: MFCD00004822
Formel:
C₄H₅NS Siedepunkt: 149…151 °C Melting Pt: –80 °C Dichte: 1.013 Flash-Pt: 46 °C (114 °F) Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00004822 CAS-Nummer: 57-06-7 EINECS: 200-309-2 UN: 1545 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,295 |