Fumarsäure
Lieferant: Roth Carl
Achtung
3748.1 3748.2
ROTH3748.1EA 22.7 CHF
ROTH3748.1 ROTH3748.2
Fumarsäure
Fumarsäure
Formel: C₄H₄O₄
Siedepunkt: 356 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 287 °C
Dichte: 1.625 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 273 °C
MDL Number: MFCD00002700
CAS-Nummer: 110-17-8
EINECS: 203-743-0
Merck Index: 13,04308