Fumarsäure
Lieferant: Molekula
Achtung
MOLE15604498-1KGEA 0 CHF
MOLE15604498-1KG
Fumarsäure
Fumarsäure
Formel: C₄H₄O₄
MW: 116,07 g/mol
Siedepunkt: 356 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 287 °C
Dichte: 1,625 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 273 °C
MDL Number: MFCD00002700
CAS-Nummer: 110-17-8
EINECS: 203-743-0
Merck Index: 13,04308