Fumarsäure NF, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Achtung
Synonyms: trans-1,2-Ethylentricarboxylic acid
8.17073.1000 8.17073.9050
8.17073.1000EA 209 CHF
8.17073.1000 8.17073.9050
Fumarsäure NF, SAFC®
Fumarsäure
Formel: C₄H₄O₄
Siedepunkt: 356 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 287 °C
Dichte: 1.625 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 273 °C
MDL Number: MFCD00002700
CAS-Nummer: 110-17-8
EINECS: 203-743-0
Merck Index: 13,04308