Citraconsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L04178.09 L04178.18
L04178.09EA 60.7 CHF
L04178.09 L04178.18
Citraconsäure ≥98%
Citraconsäure
Purity: 98+% CAS No.: 498-23-7 Molecular Formula: C5H6O4 Formula Weight: 130.10 Melting Point: 88-91° Beilstein Reference: 1722679 Merck Reference: 14,2321 MDL No.: MFCD00078086
Formel: C₅H₆O₄
Siedepunkt: 336 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 88…91 °C
Dichte: 1.620
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078086
CAS-Nummer: 498-23-7
EINECS: 207-858-7
Merck Index: 14,2321