Maleinsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00380.0100
8.00380.0500
8.00380.1000
8.00380.5000
8.00380.9025
8.00380.9050
8.00380.0025
8.00380.0100EA
63.9
CHF
8.00380.0100
8.00380.0500
8.00380.1000
8.00380.5000
8.00380.9025
8.00380.9050
8.00380.0025
Maleinsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Maleinsäure
Formel:
C₄H₄O₄ MW: 116.07 g/mol Siedepunkt: 256 Melting Pt: 130…131 °C Dichte: 1.59 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 127 °C (geschlossener Tiegel) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00063177 CAS-Nummer: 110-16-7 EINECS: 203-742-5 UN: 3261 ADR: 8 III Merck Index: 13,05726 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 478.8 g/l (20 °C) |
Melting Point | 130 - 135 °C |
Molar Mass | 116.07 g/mol |
Bulk Density | 750 - 800 kg/m3 |
Vapor Pressure |
|
Flash Point |
|
Density | 1.59 g/cm3 (20 °C) |
pH | 1.3 (100 g/l, H2O, 20 °C) |