Maleinsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A14596.0B A14596.0I A14596.30
A14596.0BEA 126 CHF
A14596.0B A14596.0I A14596.30
Maleinsäure ≥98%
Maleinsäure
Purity: 98+% CAS No.: 110-16-7 Molecular Formula: C4H4O4 Formula Weight: 116.07 Flash Point: 127°(260°F) Melting Point: 132-136° Beilstein Reference: 605762 Merck Reference: 14,5703 MDL No.: MFCD00063177
Formel: C₄H₄O₄
Siedepunkt: 256 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 132…136 °C
Dichte: 1.59
Flash-Pt: 127 °C (260 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00063177
CAS-Nummer: 110-16-7
EINECS: 203-742-5
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,5703
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3a1ea1f5bca5d5cf7fd40530f642f47db88908a&vid=1ac7f8cee2cd0433dbfb6e9271d41fe6ecc382c1&prid=web&clid=SAPDAM