Ölsäure
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: (9Z)-9-Octadecenoic acid
7213.1 7213.2
ROTH7213.1EA 47.4 CHF
ROTH7213.1 ROTH7213.2
Ölsäure
Ölsäure
Formel: C₁₈H₃₄O₂
Siedepunkt: 286 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 16.7 °C
Dichte: 0.8946 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 180 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00064242
CAS-Nummer: 112-80-1
EINECS: 204-007-1
Merck Index: 13,06898
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5aecc5dce4d0318386a45d7adb7c5822631010a&vid=892a2df4ecab3679b06983b84cd27ad334ef961f&prid=web&clid=SAPDAM