Ölsäure
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: cis-9-Octadecensäure
ROTH6812.1EA 0 CHF
ROTH6812.1
Ölsäure
Ölsäure
Formel: C₁₈H₃₄O₂
MW: 282,47 g/mol
Siedepunkt: 286 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 16,7 °C
Dichte: 0,8946 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 180 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00064242
CAS-Nummer: 112-80-1
EINECS: 204-007-1
Merck Index: 13,06898
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/57/2298957.jpg